This product is supplied as a package of 25 silicone isolators.
GBL664501
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, No PSA
wells, 8 (Round, 9mm diameter, 0.5mm depth)
Sinônimo(s):
Nonadhesive reagent isolators, autoclavable slide chambers, removable hydrophobic barrier
Selecione um tamanho
R$ 1.461,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.461,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Produtos recomendados
Materiais
red silicone
esterilidade
non-sterile
Características
wells 8 (Round, 9mm diameter, 0.5mm depth)
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 664501
externo C × L
51 mm × 25 mm
poços
8
Descrição geral
Silicone Isolators remain sealed to smooth surfaces during washing steps. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended. Each seal design is also available in CultureWell "water-clear" silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications. Closed chambers may be formed using flexible RNase free, HybriSlip covers. Recommended use temperature is -62°C to 218°C.
Aplicação
Live-cell imaging
Microscoscopy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Hola, Cuantas unidades vienen en este producto? Muchas gracias
1 answer-