GBL620004
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets
thickness 0.48 mm , double sided, size 7.25 in. × 10 in.
Sinônimo(s):
silicone sheet with double sided adhesive
Selecione um tamanho
R$ 1.574,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.574,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
silicone/adhesive
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 620004
tamanho
7.25 in. × 10 in.
espessura
0.48 mm , double sided
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grace Bio-Labs SecureSeal™ adhesive sheets are made up of SecureSeal™ adhesive, which is used to make HybriWell™ and SecureSeal™ incubation chambers. It has a thin, double-sided tape on a non-woven carrier, a clear, polyester liner on one surface, and a white clay-coated paper on the other. SecureSeal™ sheets are available in various thicknesses.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)