Documentos Principais
GBL505024
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side, Plain glass
Sinônimo(s):
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
Características
24 - 5 mm x 6 mm NC pad per side
Plain glass
embalagem
pack of 20 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 505024
C × L × espessura
25 mm × 75 mm × 1 mm
Descrição geral
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Informações legais
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)