Documentos
GBL246872
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 2 wells, size 16.5 mm × 34 mm
Sinônimo(s):
microarray chambers for slides, silicone slide gasket
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
esterilidade
non-sterile
Características
wells 2
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 246872
tamanho
16.5 mm × 34 mm
2 wells
cor
none
Informações legais
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.