G9502
Guanylyl(3′→5′)uridine ammonium salt
Sinônimo(s):
GpU
About This Item
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)N5C=CC(=O)NC5=O)C3O)c2N1
InChI
1S/C19H24N7O13P.H3N/c20-18-23-14-9(15(32)24-18)21-5-26(14)17-12(31)13(6(3-27)37-17)39-40(34,35)36-4-7-10(29)11(30)16(38-7)25-2-1-8(28)22-19(25)33;/h1-2,5-7,10-13,16-17,27,29-31H,3-4H2,(H,34,35)(H,22,28,33)(H3,20,23,24,32);1H3
chave InChI
BBBUJXLTQPKTLN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)