Key Documents
G9168
Sigma-Aldrich
GR 218231
>98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(+)-(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-N,N-dipropyl-2-naphthalenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H33NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
415.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
>98% (HPLC)
forma
solid
cor
tan
solubilidade
DMSO: soluble ~24 mg/mL at 60 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cc(CS(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)ccc2C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective D3 dopamine receptor antagonist.
Informações legais
Sold for research purposes under agreement with Glaxo­Smith­Kline