Documentos Principais
G8770
Sigma-Aldrich
Growth Hormone Releasing Factor Fragment 1-40 human
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C194H317N61O63S
Número CAS:
Peso molecular:
4544.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Ensaio
≥90% (HPLC)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GHRH(2691)
Amino Acid Sequence
Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-leu-Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-Ser-Asn-Gln-Glu-Arg-Gly-Ala
Ações bioquímicas/fisiológicas
Equipotent to GRF (1-44) in stimulating release of somatotropin from anterior pituitary; endogenous peptide originally found in human pancreatic tumor cells, but also seen in hypothalamus
Ligação
Similar to G 0263, but prepared by Sigma.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)