G8046
Anti-phospho-G3BP (pSer149) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-RAS-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
Selecione um tamanho
R$ 4.922,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.922,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~68 kDa
reatividade de espécies
human, rat (predicted), mouse (predicted)
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human K562 and HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer149)
Informações sobre genes
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)