G7673
α-Galactosidase I, Alkaline from Cucumis melo
Sinônimo(s):
α-D-Galactoside Galactohydrolase, Melibiase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥20 units/mg protein
peso molecular
apparent mol wt ~84 kDa by SDS-PAGE
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)