Documentos Principais
G7639
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Sinônimo(s):
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
About This Item
Fórmula linear:
C6H11NO11S2Na2
Número CAS:
Peso molecular:
383.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)