Key Documents
G7135
Sigma-Aldrich
N-Glutaryl-Gly-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
491.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C27H30N4O6/c1-37-23-15-19(14-18-9-5-6-10-20(18)23)30-27(36)22(13-17-7-3-2-4-8-17)31-24(32)16-29-26(35)21(28)11-12-25(33)34/h2-10,14-15,21-22H,11-13,16,28H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,32)(H,33,34)
chave InChI
PBDYNZJYYRZOFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges