Documentos Principais
G6266
Sigma-Aldrich
Guards for Sigma-Aldrich® pH electrodes
For 120 mm stem length
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Descrição geral
Removable plastic guard that protects the glass bulb from impact during use.
Informações legais
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)