G6014
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hydrate
≥75% (enzymatic)
Sinônimo(s):
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥75% (enzymatic)
Impurezas
~6 mol/mol water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3