Documentos
G5529
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(2,2,2-trichloroethyl) ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10Cl3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
278.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
>99% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCC(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H10Cl3NO4/c8-7(9,10)3-15-5(12)2-1-4(11)6(13)14/h4H,1-3,11H2,(H,13,14)
chave InChI
ZKAVMZAGITUCAX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3