Documentos Principais
G4894
Sigma-Aldrich
Glycine-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O3 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
313.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CN)ccc12
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3