Pular para o conteúdo
Merck
Todas as fotos(1)

Documentos Principais

G4645

D-Glucose-UL-14C

Faça loginpara ver os preços organizacionais e de contrato


About This Item

Fórmula linear:
14C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:

alteração de massa

M+2

Condições de expedição

dry ice

temperatura de armazenamento

−20°C

cadeia de caracteres SMILES

O[14CH2][C@@H]1O[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Procurando produtos similares? Visita Guia de comparação de produtos


Escolha uma das versões mais recentes:

Certificados de análise (COA)

Lot/Batch Number

Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.

Se precisar de ajuda, entre em contato Atendimento ao cliente

Já possui este produto?

Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.

Visite a Biblioteca de Documentos

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica