Documentos
G4627
Sigma-Aldrich
Glyoxylic acid monohydrate
≥97%
Sinônimo(s):
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOCO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
92.05
Beilstein:
969535
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
≥97%
pb
100 °C (lit.)
pf
49-52 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
chave InChI
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 52, 321-331 (2018-07-22)
The purpose of present study was to investigate the applicability of reconstructed human epidermis model to identify skin corrosive UN GHS Categories 1A, 1B/1C and non-corrosive chemicals in China. By using a commercialized reconstructed human epidermis model, China EpiSkin™ which