G3796
Granisetron hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
pf
284.0-290.0 °C
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
chave InChI
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves