Documentos Principais
G305000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Selecione um tamanho
1 G
R$ 521,00
10 G
R$ 4.476,00
R$ 521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 521,00
10 G
R$ 4.476,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
R$ 521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
tamanho de poro
500 Å
capacidade
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)