Documentos Principais
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)