Documentos Principais
G0921
Sigma-Aldrich
6′-Guanidinonaltrindole ditrifluoroacetate dihydrate
≥97.5% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
6′-GNTI, [(4bS,8R,8aS,14bR)-7-(Cyclopropylmethyl)-5,6,7,8,8a,9,14,14b-octahydro-1,8a-dihydroxy-4,8-methanobenzofuro[2,3-a]pyrido[4,3-b]carbazol-12-yl]-guanidine ditrifluoroacetate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29N5O3 · 2CF3CO2H · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
735.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
under inert gas
cor
pink to tan
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.NC(=N)Nc1ccc2c3C[C@@]4(O)[C@H]5Cc6ccc(O)c7OC(c3[nH]c2c1)[C@]4(CCN5CC8CC8)c67
Ações bioquímicas/fisiológicas
6′-GNTI is a selective agonist of κ/δ opioid receptor heterodimers in the spinal cord and has the unique property of selectively activating only opioid receptor heterodimers and not homomers. 6′-GNT functions as an analgesic demonstrating that opioid receptor heterodimers are functionally relevant in vivo.
Atenção
Air-sensitive
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)