Documentos Principais
G0157
Sigma-Aldrich
Anti-GABA Transporter GAT-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the C-terminal domain (amino acids 588-599) of rat GAT-1.
forma física
Supplied as a lyophilized powder containing 1% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chitoshi Takayama et al.
Brain research. Developmental brain research, 158(1-2), 41-49 (2005-07-19)
In the brain, gamma-amino butyric acid (GABA), released extrasynaptically and synaptically from GABAergic neurons, plays important roles in morphogenesis, expression of higher functions and so on. In the GABAergic transmission system, plasma membrane GABA transporters (GATs) mediate GABA-uptake from the
Xingwu Zhong et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(7), 2065-2074 (2004-06-30)
To demonstrate regulation of ocular growth and refractive development by image quality and processing in the retina in higher primates. Focus-sensitive retinal neurons were labeled with immunocytochemical markers after briefly altering image quality in infant monkeys. Six rhesus monkeys (Macaca