Documentos Principais
F9761
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11FO5
Número CAS:
Peso molecular:
182.15
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98% (TLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
chave InChI
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)