F9181
Anti-FRAT1 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas, Anti-GBP, Anti-GSK-3 binding protein
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~29 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human FRAT1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FRAT1(10023)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Not finding the right product?