F8799
Fas/Fc Chimera from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Apo-1, CD95
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nível de qualidade
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.03-0.1 μg per mL ED50 (in the presence of 20 ng/mL recombinant human Fas ligand for cytotoxicty assay of Jurkat cells)
peso molecular
55 kDa (glycosylated form)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Fas(14102)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?