F8507
(±)-Fenfluramine hydrochloride
Sinônimo(s):
(±)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
ZXKXJHAOUFHNAS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , SIGMAR1(10280)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?