F7804
Fascaplysin chloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
12,13-Dihydro-13-oxopyrido[1,2-a:3,4-b′]diindol-5-ium chloride, Fascaplysine hydrate
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
brick red
solubilidade
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[H]O[H].O=C1c2ccccc2-[n+]3ccc4c([nH]c5ccccc45)c13
InChI
1S/C18H10N2O.ClH.H2O/c21-18-13-6-2-4-8-15(13)20-10-9-12-11-5-1-3-7-14(11)19-16(12)17(18)20;;/h1-10H;1H;1H2
chave InChI
WPIOPGXRERNYSI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)