Key Documents
F7170
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-D-homophe-OH
Sinônimo(s):
(R)-N-Fmoc-2-Amino-4-phenylbutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
401.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24