F7125
6-Aminofluorescein
~95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fluoresceinamine isomer II
About This Item
Ensaio
~95% (HPLC)
pf
285 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
chave InChI
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3