Documentos Principais
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95% (Radiochemical Purity)
forma
methanol solution
Extensão da rotulagem
40-60 mCi per mmol
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Embalagem
Sealed ampule
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3