F5900
Monoclonal Anti-Interleukin-2−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 5334, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Interleukin-2, Monoclonal Anti-IL-2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
carboxyfluorescein conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5334, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... IL2(3558)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?