F5303
Monoclonal Anti-Falkor/PHD1 antibody produced in mouse
clone FLK-49, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FLK-49, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using total cell extracts from 293T cells transfected with Falkor-myc tagged
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Egln2(112406)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade