Documentos Principais
F4392
Dressing tissue forceps
L 8 in.
Sinônimo(s):
grasping aid, tongs, tweezers
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 413,00
R$ 413,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 413,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
NACRES:
NB.35
R$ 413,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
8 in.
Descrição geral
with serrated tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps