Documentos Principais
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H43N5O6S
Número CAS:
Peso molecular:
565.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥90% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)