Documentos Principais
F1928
Sigma-Aldrich
Farnesyl triphosphate ammonium salt solution
≥95% (TLC), methanol:ammonia solution
Sinônimo(s):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl triphosphate ammonium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H29O10P3 · 4NH3
Peso molecular:
530.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95% (TLC)
Formulário
methanol:ammonia solution
embalagem
vial of 200 μg
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H29O10P3.4H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-27(19,20)25-28(21,22)24-26(16,17)18;;;;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H,21,22)(H2,16,17,18);4*1H3/b14-9+,15-11+;;;;
chave InChI
PKNKGXPLZFBJFK-OBMCCXAOSA-N
Outras notas
Possibly involved in isoprenoid metabolism
forma física
Solution in methanol:10 mM ammonium hydroxide (7:3)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)