Documentos Principais
F1509
Sigma-Aldrich
Anti-Human Fibronectin antibody produced in goat
fractionated antiserum
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
clone
polyclonal
técnica(s)
Ouchterlony double diffusion: 1:4
temperatura de armazenamento
2-8°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)