Key Documents
F0627
Sigma-Aldrich
D-Fructose 1,6-bisphosphate barium salt
practical grade, 70-80%, amorphous powder
Sinônimo(s):
D(+)Fructofuranose 1,6-diphosphate, Harden-Young ester, Hexose diphosphate
About This Item
Fórmula linear:
C6H12O12P2Ba
Número CAS:
Peso molecular:
475.43
Código UNSPSC:
12352200
grau
practical grade
Ensaio
70-80%
forma
amorphous powder
Nota de preparo
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3