F0176
Anti-FLI-1 antibody produced in sheep
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
sheep
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
fractionated antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable using whole extracts from mouse erythroleukemia cell lines, DP16-1 and CB7 and human T-cell line.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FLI1(2313)
mouse ... Fli1(14247)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade