Documentos Principais
EPM1324-9909
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
aluminum
Características
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1324-9909 (NA)
tamanho
76 cm × 46 cm
capacidade
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)