Documentos Principais
EPM1282-0600
Base Riser
for Eppendorf® Brunswick Innova® 44/44R Shakers, H 10.2 cm, short
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
for Eppendorf® Brunswick Innova® 44/44R Shakers
short
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1282-0600 (Global)
Altura
10.2 cm
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)