Documentos Principais
EPM1196-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Características
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1196-9900 (NA)
tamanho
32.5 in. × 26.75 in.
capacidade
(99 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Características e benefícios
  • Designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker for the perfect fit
  • Efficient capacity of 99x125 mL Erlenmeyer flasks
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)