Documentos Principais
EPM1194-9908
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
5 x 2 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
phenolic resin
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1194-9908 (Global)
C × L
45.7 cm × 45.7 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)