Documentos Principais
EPM1190-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1190-9906 (Global)
C × L
40.6 cm × 30.5 cm
tamanho
40.6 cm × 30.5 cm
capacidade
(8 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)