EPM1190-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiais
stainless steel
Características
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1190-9905 (Global)
C × L
40.6 cm × 30.5 cm
tamanho
40.6 cm × 30.5 cm
capacidade
(12 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)