Documentos Principais
EPM1190-9901
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 10 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
Características
dedicated
for 10 mL Erlenmeyer flasks
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1190-9901 (Global)
C × L
40.6 cm × 30.5 cm
tamanho
40.6 cm × 30.5 cm
capacidade
(86 x 10 mL Erlenmeyer flasks)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2050 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated , stainless steel clips.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)