Documentos Principais
EPM1190-0000
Eppendorf® New Brunswick Innova® Platform Shaker
2000, size 1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter, AC/DC input 120 V, 60 Hz (US)
Sinônimo(s):
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Características
2000
CSA and CE compliant
benchtop model
platform sold separately
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1190-0000x (US)
tamanho
1.9 cm (3/4 in.) , orbit diameter
Descrição geral
platform shaker; benchtop model
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)