Documentos Principais
EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
colorless wells
round bottom wells
esterilidade
sterile
Características
green border with clear wells
embalagem
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 951033707 (North America)
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
96 well
volume
2000 μL
volume de trabalho
2 mL
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)