Documentos Principais
EP6734010015
Eppendorf® CellXpert® C170
Std, Right, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug
Sinônimo(s):
Cell culture incubator, Incubator for cells
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
Std, Right
fabricante/nome comercial
6734010015
Eppendorf®
Parâmetros
4-50 °C temp. range
capacidade
(170 L)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Optimal growth conditions
  • Uniform temperature verified at 27 points (German Norm DIN 12880) by multiple temperature sensors and four individually controlled heating circuits
  • Fast temperature and CO2 recovery in less than 5 min without overshoot with advanced microprocessor control
  • Vibration and turbulence protection with fan-less design .
Effective contamination prevention
  • 140 °C High Temperature Disinfection (HTD)
  • Easy cleaning with seamless chamber, fast disassembling
  • Fan-less design
  • No internal HEPA-filters that potentially contaminate the chamber after HTD
Informações legais
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)