Documentos Principais
EP6332000010
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Eco, satellite unit, aluminum block, AC/DC input 230 V (EU plug)
Sinônimo(s):
pcr thermal cyclers, pcr thermo cyclers, thermal cyclers, thermo cyclers
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
Características
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Eco
aluminum block
satellite unit
unit can only be controlled
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6332000010 (EU)
Parâmetros
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
L × P × A
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
10.9 kg
Descrição geral
Mastercycler nexus eco 230 V/ 50-60 Hz
Aplicação
PCR
Características e benefícios
  • Small footprint
  • Universal block for ultimate flexibility
  • E-mail notification
  • flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
flexlid is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)