EP6331000041
Eppendorf® Mastercycler® nexus
Gradient, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230V (GB plug)
Sinônimo(s):
Heaters, gradient thermal cyclers, pcr thermal cyclers, pcr thermo cyclers, thermal cyclers, thermo cyclers
About This Item
Características
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
Gradient
aluminum block
complete unit
gradient block
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6331000041
Parâmetros
1-20 °C (gradient range)
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
L × P × A
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
10.9 kg
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Intuitive graphic programming
- Small footprint Universal block for ultimate flexibility
- Connect up to 2 Mastercycler nexus eco to your existing unit
- Available with gradient
- E-mail notification
- flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)